Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Codice prodotto. 18210062
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 vials
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18210062 2 vials pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18210062 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB82089439
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00€
    597.45€ / pezzi 2
    Risparmia 34.55€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Mouse Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Tissue Universal
Quantità 2 vials
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Universal Protein Lysate: Mouse Normal Tissues
Frazione cellulare Whole
Condizione del tessuto Normal
Cross-reattività Mouse
Specie ospite Mouse
Concentrazione 5 mg/mL
Product Type Mouse Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
For Research Use Only