missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse VEGF DuoSet ELISA
Descrizione
Includes
Mouse VEGF Capture Antibody; Mouse VEGF Detection Antibody; Mouse VEGF Standard; Streptavidin-HRP
The Mouse VEGF DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse VEGF.
Specifica
Specifica
| Coniugato | Biotin |
| Target Species | Mouse |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Quantità | 5 Plates |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?