Learn More
R&D Systems™ Mouse Wnt-9a (NP_647459.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18753757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18753757 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18753757 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3743
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00€
    409.50€ / 10µg
    Risparmia 23.50€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Specifica
Gene Wnt-9a
Numero di accesso NP_647459.1
ID gene (immissione) 7483
Alias gene MGC138165, MGC141991, Protein Wnt-14, wingless-type MMTV integration site family, member 14, wingless-type MMTV integration site family, member 9A, Wnt-14, WNT14protein Wnt-9a, Wnt9a
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Mouse
Quantità 10 μg