Learn More
- Home
- Products
- Immunoassay Reagents and Kits
- Singleplex and Multiplex Bead Based Immunoassays
- R&D Systems™ Mouse XL Cytokine Luminex™ Performance Premixed Kit
R&D Systems™ Mouse XL Cytokine Luminex™ Performance Premixed Kit
Codice prodotto. 18482500
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
23 Plex
24 Plex
25 Plex
26 Plex
27 Plex
28 Plex
29 Plex
3 Plex
30 Plex
31 Plex
32 Plex
33 Plex
34 Plex
35 Plex
36 Plex
37 Plex
38 Plex
39 Plex
4 Plex
40 Plex
41 Plex
42 Plex
43 Plex
44 Plex
45 Plex
5 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
44 product options available for selection
| Codice prodotto. | Quantità | unitSize |
|---|---|---|
| 18482500 | 45 Plex | 1 set |
| 18431820 | 11 Plex | 1 set |
| 18412620 | 12 Plex | 1 set |
| 18790747 | 5 Plex | Pezzo |
| 18730827 | 42 Plex | Pezzo |
| 18791007 | 20 Plex | Pezzo |
| 18781847 | 9 Plex | Pezzo |
| 18712737 | 27 Plex | Pezzo |
| 18753407 | 13 Plex | Pezzo |
| 18791527 | 23 Plex | Pezzo |
| 18713667 | 3 Plex | Pezzo |
| 18712407 | 40 Plex | Pezzo |
| 18730047 | 31 Plex | Pezzo |
| 18754307 | 41 Plex | Pezzo |
| 18781007 | 30 Plex | Pezzo |
| 18742007 | 10 Plex | Pezzo |
| 18723247 | 22 Plex | Pezzo |
| 18780747 | 39 Plex | Pezzo |
| 18741627 | 44 Plex | Pezzo |
| 18744707 | 18 Plex | Pezzo |
| 18763667 | 7 Plex | Pezzo |
| 18744377 | 2 Plex | Pezzo |
| 18743937 | 28 Plex | Pezzo |
| 18771397 | 6 Plex | Pezzo |
| 18700827 | 36 Plex | Pezzo |
| 18712827 | 33 Plex | Pezzo |
| 18790567 | 17 Plex | Pezzo |
| 18783757 | 32 Plex | Pezzo |
| 18701717 | 19 Plex | Pezzo |
| 18753177 | 34 Plex | Pezzo |
| 18761117 | 43 Plex | Pezzo |
| 18750177 | 14 Plex | Pezzo |
| 18792727 | 29 Plex | Pezzo |
| 18730477 | 21 Plex | Pezzo |
| 18764307 | 38 Plex | Pezzo |
| 18754707 | 26 Plex | Pezzo |
| 18712547 | 25 Plex | Pezzo |
| 18764377 | 15 Plex | Pezzo |
| 18764217 | 4 Plex | Pezzo |
| 18774637 | 35 Plex | Pezzo |
| 18733507 | 8 Plex | Pezzo |
| 18722827 | 16 Plex | Pezzo |
| 18763017 | 37 Plex | Pezzo |
| 18750747 | 24 Plex | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
18482500
Fornitore
R&D Systems™
N. del fornitore
FCSTM2045
-
10665.00€
10086.30€ / 1 sets
Risparmia 578.70€
5% Sconto
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo.
Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Specifica
Specifica
| Quantità | 45 Plex |
| Specie | Mouse |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |