Learn More
Heinz Herenz Mouth Spatulas Made of Birchwood
Codice prodotto. 17813664
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
0.49 ft.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17813664 0.49 ft. pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17813664 Fornitore Heinz Herenz N. del fornitore 1091307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.31€
    3.69€ / pezzi 50
    Risparmia 1.62€
    30% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Mouth spatulas made of birchwood.
  • Mouth spatulas
  • Made of birchwood
  • Size approximately: 150 x 18 x 1.6 mm
  • M6: smooth edges
Specifica
Product Type Tongue Depressor
Grado Medical
Lunghezza (sistema imperiale) 0.49 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Birch Wood
Size Standard
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Brown