Learn More
R&D Systems™ Mouth Tissue Slides (Squamous Cell Carcinoma)- Paraffin
Codice prodotto. 18195982 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Specie:
Human
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Specie Dimensione della confezione
18195982 Human pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18195982 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP230287
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.44€
    256.20€ / pezzi 5
    Risparmia 51.24€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cross-reattività Human
Tipo Mouth Tissue Slides (Squamous Cell Carcinoma)
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry-Paraffin
Status giuridico This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Specie Human
Condizione del tessuto Squamous Cell Carcinoma
Linea di prodotti Novus