Learn More
Moxisylyte hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16412349
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16412349 1 g 1g
16408766 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16412349 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1435
MedChemExpress Moxisylyte (hydrochloride) is (alpha 1-blocker) antagonist, it can vasodilates cerebral vessels without reducing blood pressure.
Moxisylyte (hydrochloride) is (alpha 1-blocker) antagonist, it can vasodilates cerebral vessels without reducing blood pressure.
Specifica
Materiale o nome chimico Moxisylyte hydrochloride
CAS 964-52-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H26ClNO3
Quantità 1 g
Sinonimo Thymoxamine hydrochloride
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 50 mg/mL (158.31 mM) ∣DMSO : 20 mg/mL (63.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=C(OCCN(C)C)C=C(C)C(OC(C)=O)=C1)C.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 315.84
Peso formulazione 315.84
Percent Purity 99.93%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only