Learn More
Moxisylyte Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Moxisylyte Hydrochloride |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H25NO3.ClH/c1-11(2)14-10-15(20-13(4)18)12(3)9-16(14)19-8-7-17(5)6;/h9-11H,7-8H2,1-6H3;1H |
| Peso formulazione | 315.1601 |