Learn More
Moxonidine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458266
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16458266 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16458266 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0374
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Moxonidine(BDF5895) is a selective agonist at the imidazoline receptor subtype 1, used as antihypertensive agent.
Moxonidine(BDF5895) is a selective agonist at the imidazoline receptor subtype 1, used as antihypertensive agent.
Specifica
Materiale o nome chimico Moxonidine
Forma fisica Powder
CAS 75438-57-2
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H12ClN5O
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo BDF5895
Informazioni di solubilità DMSO : 20 mg/mL (82.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC(OC)=C(NC2=NCCN2)C(Cl)=N1
Molecular Weight (g/mol) 241.68
Peso formulazione 241.68
Percent Purity 99.72%
Grado Research
Research purposes only