Learn More
Moxonidine, Mikromol™
Descrizione
Moxonidine
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Moxonidine |
| CAS | 75438-57-2 |
| Nomi componenti o analita | Moxonidine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H12 Cl N5 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Moxonidine, 4-Chloro-N-(imidazolidin-2-ylidene)-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-amine |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H12ClN5O/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15) |
| SMILES | COc1nc(C)nc(Cl)c1N=C2NCCN2 |
| IUPAC Name | N-(4-chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-yl)imidazolidin-2-imine |
| Vedi altri risultati |