Learn More
Moxonidine, TRC
Codice prodotto. 30133687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133687 250 mg 250mg
30137265 50 mg 50mg
30041002 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133687 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM745800250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75438-57-2
Formula molecolare C9 H12 Cl N5 O
Molecular Weight (g/mol) 241.68
Sinonimo Moxonidine, 4-Chloro-N-(imidazolidin-2-ylidene)-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-amine, 5-Pyrimidinamine, 4-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-methoxy-2-methyl-, 4-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-methoxy-2-methyl-5-pyrimidinamine, (4-Chloro-6-methoxy-2-methyl-pyrimidin-5-yl)-imidazolidin-2-ylidene-amine, 2-(6-Chloro-4-methoxy-2-methylpyrimidin-5-ylamino)-2-imidazoline, BDF 5895, BE 5895, Cynt, LY 326869, Lomox, Moxogamma, Moxon, Norcynt, Normoxocin, Nucynt, Physiotens
IUPAC Name N-(4-chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-yl)imidazolidin-2-imine
SMILES COc1nc(C)nc(Cl)c1N=C2NCCN2
Specifica
Materiale o nome chimico Moxonidine
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H12ClN5O/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15)
Peso formulazione 241.073