Learn More
Welch-Ilmvac™ Dry, Oil-Free, One-Stage Direct-Drive Diaphragm Pumps, Ultimate Pressure <75 Mbar
Sfoglia Tutto Welch Ilmvac ProdottiDescrizione
- Product Type: Diaphragm Pump
- Oil-Free: Yes
- Number of Stages: One
- Drive Type: Direct Drive
- Ultimate Pressure: Less than 75 Mbar
- Power Supply: 230V, 50/60Hz
Specifica
Specifica
| Tipo di motore | Direct Drive |
| Include | Exhaust Silencer |
| Requisiti elettrici | 230 V |
| Profondità (sistema metrico) | 380 mm |
| Modello | MP 1201 E |
| Livello di rumorosità | <44 dB |
| Wattage | 370 w |
| Peso (sistema metrico) | 18.3 kg |
| Linea di prodotti | Oil-Free Diaphragm Pump |
| Portata | 138/151 L/min. |
| Vedi altri risultati |