Learn More
Welch™ MP 301 V Vacuum Pump
Codice prodotto. 11842243 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
380 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11842243 380 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11842243 Fornitore Welch™ N. del fornitore 411744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2965.00€
    2618.88€ / pezzi 1
    Risparmia 346.12€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Proven diaphragm technology offers a double benefit to the user
  • Low weight and excellent ergonomics
  • Proven diaphragm technology offers a double benefit to the user
  • ON/OFF switch and internal protective thermal switch for the motor, mains cable and plug
  • Carry handle
  • Vibration isolating feet
  • MP models come with and exhaust silencer
  • MPC models come with a gas ballast valve
  • analytically pure, oil free vacuum
  • User friendly
  • Light weight, rugged design
  • Designed for permanent operation
  • Maintenance-free drive system and proven long diaphragm life
  • Minimal operation vibration
  • Wide vacuum and flow range to match application
  • Superior chemical resistance (MPC models)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Velocità motore 38/41 L/min.
Requisiti elettrici 230 V
Profondità (sistema metrico) 380 mm
Modello MP 301 V
Wattage 370 w
Peso (sistema metrico) 18.3 kg
Portata 38/41 L/min.
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (Metric) 170 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 230 mm
Tipo di pompa Pompa da vuoto
Maximum Pressure <1 mbar
Tensione 230 V