Learn More
Welch™ Pompa da vuoto MP 301 Z
Use this standard dry vacuum pump for general vacuum pumping. Welch™ MP 301 Z Vacuum Pumps are ideal for vacuum filtration, desiccation and cell culture applications.
Marca:  Welch™ 4000282-08
Dettagli aggiuntivi : Peso : 13.20000kg
Codice prodotto. 11727929
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Standard dry vacuum pump
  • Max Pressure: 8bar
Specifica
Specifica
265 mm
11.2 kg
50/60 Hz
230 mm
8 mbar
MP 301 Z
38/41 l/min.
169 mm
Pompa da vuoto
230 V