Learn More
MP Biomedicals™ AIN-76 Mineral Mixture, Powder
Codice prodotto. 11452771 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
2kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11452771 2 kg 2kg
11462771 10 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11452771 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0290545502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    101.85€ / 2kg
    Risparmia 5.15€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Powdered
Composition (Ingredients, Amount):
  • Thiamine Hydrochloride, 0.6 g
  • Riboflavin, 0.6 g
  • Pyridoxine Hydrochloride, 0.7 g
  • Nicotinic Acid, 3 g
  • D-Calcium Pantothenate, 1.6 g
  • Folic Acid, 0.2 g
  • D-Biotin, 0.02 g
  • Cyanocobalamin (Vitamin B12), 0.001 g
  • Retinyl Palmitate (Vitamin A) Pre-mix (250,000 IU/gm), 1.6 g
  • DL-a-Tocopherol Acetate (250 IU/gm), 20 g
  • Cholecalciferol (Vitamin D3, 400,000 IU/gm), 0.25 g
  • Menaquinone (Vitamin K2), 0.005 g
  • Sucrose, finely powdered, 972.9 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Animal Diet
Componenti Calcium Phosphate Dibasic 500 g, Sodium Chloride 74 g, Potassium Citrate Monohydrate 220 g, Potassium Sulfate 52 g, Ma gnesium Oxide 24 g, Man ganese Carbonate 3.5 g, Ferric Citrate 6 g, Zinc Carbonate 1.6 g, Cupric Carbonate 0.3 g, Potassium Iodate 0.01 g, Sodium Selenite 0.01 g, Chromium Potassium Sulfate 0.55 g, Sucrose, finely powdered 118 g
Formato Powder
Quantità 2 kg
Specie Rat, Mouse
Requisiti di stoccaggio 15°C to 30°C