Learn More
MP Biomedicals™ AIN-93G Mineral Mix, Powder
Codice prodotto. 11491442 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 kg
10 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491442 50 kg 50kg
11471442 2 kg 2kg
11481442 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11491442 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0296040050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2345.00€
    2231.25€ / 50kg
    Risparmia 113.75€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Powdered, for rodents
For growth, pregnancy and lactational phases of rodents
Specifica
Product Type Animal Diet
Componenti Calcium Carbonate 35.7%, Monopotassium Phosphate 19.6%, Potassium Citrate Monohydrate 7.078%, Sodium Chloride 7.4%, Potassium Sulfate 4.66%, Ma gnesium Oxide 2.4%, Ferric Citrate 0.606%, Zinc Carbonate 0.165%, Man ganese Carbonate 0.063%, Copper Carbonate 0.03%, Potassium Iodate 0.001%, Sodium Selenate, Anhydrous 0.00103%, Ammonium Molybdate.4H2O 0.000795%, Sodium Metasilicate.9H2O 0.145%, Chromium Potassium Sulfate.12H2O 0.0275%, Lithium Chloride 0.00174%, Boric Acid 0.008145%, Sodium Fluoride 0.00635%, Nickel Carbonate 0.00318%, Ammonium Vanadate 0.00066%, Powdered Su gar 22.1%
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) Growth, pregnancy and lactational phases of Rodents
Quantità 50 kg
Specie Rodent
Requisiti di stoccaggio 15 to 30°C
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.