Learn More
MP Biomedicals™ AIN-93M Mineral Mix, Powdered
Codice prodotto. 11401452 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 kg
10 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11401452 2 kg 2kg
11411452 10 kg 10kg
11421452 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11401452 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0296040102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    95.55€ / 2kg
    Risparmia 5.45€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
AIN-93M Mineral Mix, Powdered, for rodents.
  • Used for maintenance of adult rodents
  • Not available in pellet form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Animal Diet
Componenti Calcium Carbonate 35.7%, Monopotassium phosphate 19.6%, Potassium Citrate monohydrate 7.078%, Sodium Chloride 7.4%, Potassium Sulfate 4.66%, Ma gnesium Oxide 2.4%, Ferric Citrate 0.606%, Zinc Carbonate 0.165%, Man ganese Carbonate 0.063%, Copper Carbonate 0.03%, Potassium Iodate 0.001%, Sodium Selenate, Anhydrous 0.00103%, Ammonium Molybdate.4H2O 0.000795%, Sodium Metasilicate.9H2O 0.145%, Chromium Potassium Sulfate.12H2O 0.0275%, Lithium Chloride 0.00174%, Boric Acid 0.008145%, Sodium Fluoride 0.00635%, Nickel Carbonate 0.00318%, Ammonium Vanadate 0.00066%, Powdered Su gar 22.1%
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) Diet for maintenance of adult Rodent
Quantità 2 kg
Specie Rodent
Requisiti di stoccaggio 15°C to 30°C
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.