Learn More
MP Biomedicals™ AIN-93-Vx Vitamin Mix
Codice prodotto. 11431452 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11431452 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11431452 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0296040201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00€
    250.95€ / 1kg
    Risparmia 13.05€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Component of AIN-93M & AIN-93G diet
AIN-93-VX Vitamin mix is a component of AIN-93M & AIN-93 g diet.
Specifica
Product Type Animal Diet
Formato Powder
Quantità 1 kg
Specie Rodent
Requisiti di stoccaggio 15°C to 30°C