Learn More
MP Biomedicals™ alpha-Amylase from Bacillus subtilis
Codice prodotto. 11473130 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473130 500 g 500g
11463130 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11473130 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0210044790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00€
    429.45€ / 500g
    Risparmia 21.55€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Liquefying diastase supplied as dry, free-flowing powder with high uniformity and storage stability
Deactivation temperature: 90 to 100°C
Specifica
Colore Off-White to Tan
Temperatura incubatore 60°C to 80°C
pH 5 to 7
Da utilizzare con (applicazione) Carbohydrate hydrolysis
Content And Storage 4°C
Sorgente Bacillus subtilis
Quantità 500 g
Product Type alpha-Amylase
Forma Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • alpha-Amylase
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Amylase