Learn More
MP Biomedicals™ Alpha-Amylase
Codice prodotto. 11453130 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11453130 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11453130 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0210044725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.15€
    63.00€ / 25g
    Risparmia 3.15€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
From Bacillus subtilis
  • CAS Number: 9000-90-2
  • EC Number: 232-565-6
  • Activity: 500-1,000 units per mg protein
Specifica
Colore Off-White
pH 5 to 7
Da utilizzare con (applicazione) General procedure for the enzymatic liquefaction
Content And Storage 4°C
Sorgente Bacillus subtilis
Quantità 25 g
Product Type alpha-Amylase
Forma Powder