Learn More
MP Biomedicals™ Ampicillin, Sodium Salt
Codice prodotto. 11490762 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490762 5 g 5g
11410772 100 g 100g
11400772 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490762 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0219452605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    145.95€ / 5g
    Risparmia 8.05€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Serves a variety of purposes in cell culture, including selection, elimination of mycoplasma and microbial contamination, and prophylaxis
All antibiotics are intended for research use only. They are not for therapeutic use in humans or animals.
Applications:
Selection antibiotic effective against most gram negative and gram positive bacteria.
Specifica
Content And Storage 4°C
Forma Powder
Product Type Antibiotic
Sterilità Non-sterile
pH 8 to 10
Quantità 5 g
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ampicillin Sodium Salt, cell culture reagent
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: D(-)-nicillin sodium salt