Learn More
MP Biomedicals™ Ampicillin, Sodium Salt
Codice prodotto. p-2625065 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490762 5 g 5g
11410772 100 g 100g
11400772 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11490762 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0219452605
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Serves a variety of purposes in cell culture, including selection, elimination of mycoplasma and microbial contamination, and prophylaxis
All antibiotics are intended for research use only. They are not for therapeutic use in humans or animals.
Applications:
Selection antibiotic effective against most gram negative and gram positive bacteria.
Especificaciones
Content And Storage 4°C
Forma Powder
Product Type Antibiotic
Sterilità Non-sterile
pH 8 to 10
Quantità 5 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ampicillin Sodium Salt, cell culture reagent
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consejos de prudencia
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: D(-)-nicillin sodium salt
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.