Learn More
MP Biomedicals™ Lieviti di birra
Codice prodotto. 11435722 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.26 kg
11330 g
45.35 kg
Dimensione della confezione:
100lb
25lb
5lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11435722 45.35 kg 100lb
11415722 2.26 kg 5lb
11425722 11330 g 25lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11435722 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0290331280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    924.00€
    879.90€ / 100lb
    Risparmia 44.10€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Utilizzato come alimento per insetti. Il lievito di birra MP Biomedicals può essere utilizzato anche per la cottura di pane, la fermentazione di vino e birra e la produzione di etanolo.
  • Source of B-complex vitamins, chromium and selenium
  • Brewers Yeast is commonly used for baking break, fermenting wine and for beer and ethanol production
Specifica
Product Type Animal Diet
Formato Powder
Da utilizzare con (applicazione) Source of B-complex Vitamins, Chromium and Selenium, also used to bake bread, ferment wine, beer and Ethanol production
Quantità 45.35 kg
Specie S. cerevisiae
Requisiti di stoccaggio 15°C to 30°C