Learn More
MP Biomedicals™ Catalase
Codice prodotto. 11463070 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11463070 50 mL 50mL
11473070 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11463070 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0210040250
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Fungal suspension from Aspergillus niger
Catalase, [9001-05-2]
Density: 1.2g/mL
Activity: 1000 units/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione ≥1000 U/mL
Da utilizzare con (applicazione) Removal of Peroxides, the generation of Oxygen and in coupled systems, for the determination of metabolites
Content And Storage 4°C
Sorgente Aspergillus niger
Quantità 50 mL
Product Type Catalase
Peso molecolare ≈250
Forma Liquid