Learn More
MP Biomedicals™ Catalase from Bovine Liver
Codice prodotto. 11433110 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
Codice prodotto. Quantità unitSize
11433110 10 mL 10mL
1 options
Codice prodotto. 11433110
Marca: MP Biomedicals™ 0210042910
Edge
Natural antioxidant used to study roles of reactive oxygen species in gene expression and apoptosis
A homotetrameric enzyme that is primarily located in peroxisomes. It is a tetramer consisting of 4 equal subunits with a molecular weight of 60kDa each. Each subunit contains iron bound to a protoheme IX group. The enzyme also strongly binds NADP, which is in close proximity to the heme group (13.7Å apart). Catalase can also react with alkylhydrogen peroxides such as methylperoxide and ethylperoxide and does not require any activator for exhibiting its catalytic activity. Catalase activity is constant over the pH range of 4.0 to 8.5.
  • CAS Number: 9001-05-2
  • EC Number: 232-577-1
  • MDL Number: MFCD00081483
  • Format: Clear, pale yellow solution
  • Specific Activity: ∽30,000U/mL; ≥40,000U/mg protein
  • Extinction Coefficient: 36.5 (276nm)
  • Sterile Aqueous Solution, miscible in water
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione ≈30,000 U/mL, ≈40,000 U/mg Protein
Colore Pale Yellow
pH 4 to 8.5
Da utilizzare con (applicazione) Used as an antioxidant in cell culture media, used to study the role of ROSs in gene expression and apoptosis, mainly in cancer researches and it is also used to eliminate H2O2 from enzymatic Oxidation reactions
CAS 9001-05-2
Content And Storage 4°C
Sterilità Sterile Aqueous Solution
Sorgente Bovine liver
Quantità 10 mL
Product Type Catalase
Peso molecolare 250
Forma Liquid
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Mention de danger
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Conseils de prudence
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contiene: Catalase
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.