Learn More
MP Biomedicals™ Catalase from Aspergillus niger (E.C.1.11.1.6)
Lyophilized powder
Marca: MP Biomedicals™ 0219031101
49.08 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23257" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9001-05-2 Peso : 0.00100kg
Descrizione
Activity: 2000U/mg material. Unit Definition: One unit decomposes oneμmole of hydrogen peroxide per minute at 25°C, pH 7.0.
Ref.: Academic Press, New York, Based on the method of Bergmeyer, Methods of Enzymatic Analysis, 438, (1974).
Specifica
5 mg/mL | |
Removal of Peroxides and generation of Oxygen | |
Aspergillus niger | |
Catalase | |
Lyophilized Solid |
Brown to Tan | |
-20°C | |
1 mU | |
≈240000 |
Sicurezza e movimentazione
- Catalase
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .