Learn More
MP Biomedicals™ Chorionic Gonadotropin (hCG)
Codice prodotto. 11492721 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11492721 10 mg 10mg
11402731 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11492721 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0219859110
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
From human pregnancy urine
Lyophilized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Peso molecolare ∽39500
Nome Chorionic Gonadotropin from Human Pregnancy Urine
Quantità 10 mg
Sorgente Human Pregnancy Urine
Requisiti di stoccaggio -20°C
Forma Lyophilized
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chorionic Gonadotropin, USP
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chorionic Gonadotropin