Learn More
MP Biomedicals™ Coconut Oil, Hydrogenated
Codice prodotto. 11415512 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
450 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11415512 450 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11415512 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0290140401
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Coconut Oil, Hydrogenated, White Semi-solid
Coconut oil is a common ingredient of animal diet.
Specifica
Product Type Animal Diet
Colore White
Formato Semisolid
Da utilizzare con (applicazione) Coconut Oil is a common ingredient of animal diet
Quantità 450 g
Requisiti di stoccaggio 15°C to 30°C