Learn More
MP Biomedicals™ Corn (Ground, Yellow)
Codice prodotto. 11455522 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
11.33 kg
45.35 kg
Dimensione della confezione:
100lb
25lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11455522 11.33 kg 25lb
11465522 45.35 kg 100lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11455522 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0290141125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.00€
    92.40€ / 25lb
    Risparmia 4.60€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used as pet nutrition and natural pet food
Composition (Ingredient, Amount):
  • Carbohydrate, 77.1%
  • Protein, 8.%
  • Fat, 2.3%
  • Fiber, 0.8%
  • Water, 11.1%
Presentation:
  • Yellow and White Granules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Animal Diet
Componenti Carbohydrate 77.1%, Protein 8%, Fat 2.3%, Fiber 0.8%, Water 11.1%
Formato Granules
Da utilizzare con (applicazione) Used as pet nutrition and natural pet food
Quantità 11.33 kg
Requisiti di stoccaggio 15°C to 30°C