Learn More
MP Biomedicals™ Corn (Ground, Yellow)
Codice prodotto. 11465522 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
11.33 kg
45.35 kg
Dimensione della confezione:
100lb
25lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11465522 45.35 kg 100lb
11455522 11.33 kg 25lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11465522 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0290141180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00€
    258.30€ / 100lb
    Risparmia 13.70€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Used as pet nutrition and natural pet food
Composition (Ingredient, Amount):
  • Carbohydrate, 77.1%
  • Protein, 8.%
  • Fat, 2.3%
  • Fiber, 0.8%
  • Water, 11.1%
Presentation:
  • Yellow and White Granules
Specifica
Product Type Animal Diet
Componenti Carbohydrate 77.1%, Protein 8%, Fat 2.3%, Fiber 0.8%, Water 11.1%
Formato Granules
Da utilizzare con (applicazione) Used as pet nutrition and natural pet food
Quantità 45.35 kg
Specie Chicken
Requisiti di stoccaggio 15°C to 30°C