Learn More
MP Biomedicals™ Corn Syrup
Codice prodotto. 11493360 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 gal.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493360 1 gal. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11493360 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0210141301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    96.60€ / pezzi 1
    Risparmia 5.40€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Dual acid-enzyme conversion syrup
Contains three times the maltose of regular corn syrup.
  • Liquid
  • Maltose content approximately 30%
  • Processed using acid only
Specifica
Product Type Animal Diet
Formato Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Corn syrup are used in commercially prepared foods as a thickener, a sweetener and as a humectant - an ingredient that retains moisture and thus maintains a food's freshness
Quantità 1 gal.
Requisiti di stoccaggio 15°C to 30°C