Learn More
MP Biomedicals™ CSM, Powdered Media
Codice prodotto. 11317889 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11317889 10 g 10g
11327889 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11317889 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 114500012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    95.55€ / 10g
    Risparmia 5.45€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Complete Supplement Mixture (CSM) of amino acids for S. cereviseae growth media.
Formulation
  • Add 0.79g of CSM to each liter of DOB or DOBA and autoclave at 121°C for 25 minutes for complete synthetic defined single drop-out medium for S.cerevisiae
Applications:
Yeast cell culture, Gene expression, Transcription regulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Molecular biology Certified™
Content And Storage 15°C to 30°C
Forma Powder
Grado Molecular biology
Product Type Yeast Media
Formulazione Adenine 10mg/L, L-Arginine HCl 50mg/L, L-Aspartic Acid 80mg/L, L-Histidine HCl 20mg/L, L-Isoleucine 50mg/L, L-Leucine 100mg/L, L-Lysine HCl 50mg/L, L-Methionine 20mg/L, L-Phenylalanine 50mg/L, L-Threonine 100mg/L, L-Tryptophan 50mg/L, Uracil 20mg/L, L-Tyrosine 50mg/L, L-Valine 140mg/L, Total 790mg/L
Da utilizzare con (applicazione) For growth and maintenance of M13 Phage or other filamentous Phage
Quantità 10 g