missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Deoxyribonuclease I from Bovine Pancreas
Used as genetic marker for forensic identification
151.58€ - 358.28€
Specifica
Concentrazione | ≥2000 kU/mg |
---|---|
Colore | White |
pH | 7.8 |
Da utilizzare con (applicazione) | Used as a genetic marker for forensic identification |
Content And Storage | 4°C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11477680
|
MP Biomedicals™
0210057505 |
5 mg |
151.58€
5mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11497680
|
MP Biomedicals™
0210057520 |
20 mg |
358.28€
20mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
An endonuclease that splits phosphodiester linkages, preferentially adjacent to a pyrimidine nucleotide. The average chain of limit digest is a tetranucleotide. DNase I acts upon single chain DNA, and upon double-stranded DNA and chromatin.
- CAS Number: 9003-98-9
- EC Number: 232-667-0
- MDL Number: MFCD00130918
- Format: White powder
Specifica
≥2000 kU/mg | |
7.8 | |
4°C | |
Deoxyribonuclease I | |
EDTA 7,8 and Sodium Dodecyl Sulfate |
White | |
Used as a genetic marker for forensic identification | |
Bovine pancreas | |
31000 | |
Lyophilized Powder |