Description
- CAS Number: 9001-18-7
- EC Number: 232-587-6
- MDL Number: MFCD00130947
- Physical Appearance: Pale yellow, freeze dried powder
- Specific Activity: Approx. 10U/mg protein
- Format: Freeze-dried powder in presence of sucrose
- Soluble in distilled water or dilute buffer
Specifications
Specifications
| Concentrazione | ≈40 U/mg |
| Colore | Pale Yellow |
| Da utilizzare con (applicazione) | Study the assess the Protein-Protein interactions in assembly of Lipoic Acid on the 2-oxoacid Dehydrogenases of aerobic metabolism |
| Content And Storage | 0°C |
| Sorgente | Procine heart |
| Quantità | 1 mg |
| Product Type | Diaphorase |
| Forma | Lyophilized Powder |
Safety and Handling
Product Identifier
- DIAPHORASE
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Diaphorase