Learn More
MP Biomedicals™ Diaphorase from Porcine Heart
Codice prodotto. 11412252 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Concentrazione:
≈40 U/mg
25 U/mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Concentrazione unitSize
11412252 5 mg 25 U/mg 5mg
11402252 1 mg ≈40 U/mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11412252 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0215084405
Diaphorase is used in a study to assess the protein-protein interactions in assembly of lipoic acid on 2-oxoacid dehydrogenases of aerobic metabolism
  • CAS Number: 9001-18-7
  • EC Number: 232-587-6
  • MDL Number: MFCD00130947
  • Physical Appearance: Pale yellow, freeze dried powder
  • Specific Activity: Approx. 10U/mg protein
  • Format: Freeze-dried powder in presence of sucrose
  • Soluble in distilled water or dilute buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 25 U/mg
Colore Pale Yellow
Da utilizzare con (applicazione) Study the assess the Protein-Protein interactions in assembly of Lipoic Acid on the 2-oxoacid Dehydrogenases of aerobic metabolism
Content And Storage 0°C
Sorgente Procine heart
Quantità 5 mg
Product Type Diaphorase
Forma Lyophilized Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diaphorase
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diaphorase