Learn More
MP Biomedicals™ Dulbecco's MEM, 1X Liq., w/o L-Glut., i-Inositol
Codice prodotto. 11430425 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430425 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11430425 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 091642954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.15€
    73.50€ / 500mL
    Risparmia 3.65€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ideally suited for supporting and maintaining a vast range of mammalian cell types.
Specifica
Forma Liquid
Product Type DMEM Media
Sterilità Sterile
Senza additivi No Glutamine, No I-inositol
Quantità 500 mL
pH 6.9 to 7.5
Content And Storage 2° to 8°C