Learn More
MP Biomedicals™ Dulbecco's MEM, 1X Liq., w/o L-Glut., L-Leucine
Codice prodotto. 11460415 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460415 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11460415 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 091642149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.40€
    45.15€ / 100mL
    Risparmia 2.25€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Ideally suited for supporting and maintaining a vast range of mammalian cell types.
Specifica
Forma Liquid
Product Type DMEM Media
Sterilità Sterile
Senza additivi No Glutamine, No Leucine, No Sodium Pyruvate
Quantità 100 mL
pH 6.9 to 7.2
Content And Storage 2° to 8°C