Learn More
MP Biomedicals™ Dulbecco's MEM, w/ 4.5g/L Glucose Without L-Glut
Codice prodotto. 17348593 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17348593 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17348593 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 091233254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.60€
    36.75€ / 500mL
    Risparmia 1.85€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Also known as DME, Dulbecco's Modified Eagle's Medium is the most widely used modification of Eagle's Basal Medium (BME).
Specifica
Product Type DMEM Media
Sterilità Sterile
Con additivi Glucose
Senza additivi No Glutamine
Quantità 500 mL
pH 6.9 to 7.4
Content And Storage 2° to 8°C