Learn More
MP Biomedicals™ Dulbecco's Modif. of Eagle's Med., w/ L-Glut. and 4.2g/L Glucose
Codice prodotto. 11430285 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 L
Dimensione della confezione:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430285 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11430285 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 091033122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.50€
    46.20€ / 10L
    Risparmia 2.30€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Suited for supporting and maintaining a vast range of mammalian cell types.
Specifica
Forma Liquid
Product Type DMEM Media
Senza additivi No Sodium Bicarbonate
Quantità 10 L
Content And Storage 2° to 8°C