Learn More
MP Biomedicals™ Dulbecco's Modif. of Eagle's Med., w/ L-Glut. and 4.5g/L Glucose, 10x1L
Codice prodotto. 17398583 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 L
Dimensione della confezione:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17398583 10 x 1 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17398583 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 091033120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.95€
    60.90€ / 10L
    Risparmia 3.05€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Suited for supporting and maintaining a vast range of mammalian cell types.
Specifica
Product Type DMEM Media
Senza additivi No Sodium Bicarbonate
Quantità 10 x 1 L
Content And Storage 2° to 8°C