Learn More
MP Biomedicals™ CoolPrep™ Adapter for 24 x 2 mL Tube Holder on FastPrep-24
Codice prodotto. 11482360 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
24 x 2 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11482360 24 x 2 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11482360 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 116002528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2020.00€
    1922.55€ / pezzi 1
    Risparmia 97.45€
    4% Sconto
In stock
CoolPrep™ Adapter for FastPrep-24 instrument is a cryogenic adapter that allows simultaneous lysis of 24 x 2 mL samples. It is also used for extraction of sensitive biological compounds.
Sistemi versatili con adattatori interscambiabili
  • Elabora campioni difficili in 40 secondi
  • Le impostazioni precise si traducono in un'elevata riproducibilità
  • Eliminano la contaminazione incrociata
  • Adattatore TeenPrep: Campioni da 12 ×15 ml
  • Adattatore CoolPrep: campioni da 24 × 2 ml in condizioni criogeniche
  • Adattatore HiPrep: campioni da 48 × 2 ml
  • Adattatore QuickPrep: campioni da 24 × 2 ml
  • Adattatore BigPrep: campioni da 2 × 50 ml
  • Adattatore NewCoolTeenPrep: campioni da 6 ×15 ml in condizioni criogeniche
Specifica
Product Type Adattatore criogenico
Dimensione campione 5 g
Content And Storage Da 15 ° a 30 °C
Da utilizzare con (applicazione) Estrazione di qualsiasi composto biologico sensibile o instabile alle temperature, ad esempio RNA, siRNA, metaboliti, composti intermedi ed enzimi dai campioni più difficili da lisare
Capacità 24 x 2 ml
Peso (sistema imperiale) 1.499 libbre
Peso (sistema metrico) 680 g
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.