Learn More
MP Biomedicals™ FastDNA™-96 Soil Microbe DNA Extraction Kit
FastDNA™-96 Soil Microbe DNA Extraction Kit is designed to quickly and efficiently isolate humic-free, PCR-ready genomic DNA from a variety of soil samples.
Marca:  MP Biomedicals™ 119696200
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15282870
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descripción
Descripción
  • Product Overview: The FastDNA-96™ Soil Microbe DNA Kit quickly and efficiently isolates humic-free, PCR-ready genomic DNA from soil samples in approximately 50 minutes. Gram(+/-) bacteria, fungi, plant and animal tissues, algae, spores and many other members of a soil population including clay, sandy, silty, peaty, chalky, and loamy soils, are efficiently lysed in approximately 60 seconds with the FastPrep-96™ Instrument.
  • Sample Type: Feces, Soil, Wastewater, Environmental Water, Sludge
Especificaciones
Especificaciones
Kit
2 x 96 Preps
1 Ea.
Feces, Soil, Wastewater, Environmental Water, Sludge
FastDNA-96 Kits
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • FastDNA-96 Soil Microbe DNA Kit
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consejos de prudencia
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contiene: isopropanol, ethanol, glycerol, guanidine hydrochlride
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.