Learn More
MP Biomedicals™ FastDNA™ SPIN Kit
Codice prodotto. 11442400 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
100 preparazioni
Dimensione della confezione:
100 preparazioni
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Dimensione della confezione
11442400 100 preparazioni 100 preparazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11442400 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 116540600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00€
    548.10€ / pezzi 100
    Risparmia 126.90€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Requires
FastPrep™ Instrument or alternative high speed disruptor, Microcentrifuge that can freely spin 2.0 mL tubes, Microcentrifuge tubes (2.0 mL and 1.5 mL), Rotator or low-speed vortex
Per l'isolamento del DNA genomico da piante, animali, batteri, lieviti, alghe e funghi. Include la matrice di lisi A e tre diversi tamponi caotropici. Il DNA viene purificato mediante la procedura di centrifugazione GeneClean™ a base di silice ed è adatto per analisi PCR e altre applicazioni a valle.
  • Tipo di kit o di saggio: Isolamento acidi nucleici, mini preparazione
  • Molecola da arricchire: DNA
  • Tipo di campione: tessuti vegetali e animali, cellule in coltura, batteri, lieviti, funghi, alghe, insetti
  • Dimensioni provetta: 2 ml
  • Composizione matrice: matrice A, matrice di granato e una sfera in ceramica da 1/4 pollici
Specifica
Formato Kit
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Tipo di campione Seeds, Spores, Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Feces, Food, Fungi, Plants
Da utilizzare con (applicazione) Isola il DNA genomico da piante, animali, batteri, lieviti, alghe e funghi
Include Provette di matrice lisante A 100 x 2 ml
Sfere in ceramica da 0.25 pollici 100 sfere
matrice legante 66ml
SEWS-M concentrato 12 ml
DES 25 ml
CLS-VF 90 ml
PPS 25 ml
CLS-TC 110 ml
CLS-Y 110 ml
moduli SPIN 100 ciascuno
provette di raccolta 100 ciascuno
manuale utente
N. di reazioni 100 preparazioni
Product Type FastDNA-24 Kits
Volume del campione Up to 200 mg per prep
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fast DNA Spin Kit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302+H312+H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecyl Sulfate, Sodium Dodecyl Sulfate, Sodium Dodecyl Sulfate, (R*, R*)-(±)-1, 4-dimercapto
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.