Learn More
MP Biomedicals™ FastRNA™ Pro Green Kit, 2 mL Tubes
Codice prodotto. 11402390 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 x 2 mL
Dimensione della confezione:
50 preparazioni
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11402390 50 x 2 mL 50 preparazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11402390 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 116045050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00€
    309.75€ / pezzi 50
    Risparmia 16.25€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Requires
FastPrep Instrument or alternative high speed disruptor, microcentrifuge, pipettmen, RNase Erase, Chloroform, 100% ethanol, 75% ethanol, 1.5 or 2.0 mL RNase-free microcentrifuge tubes, Agarose, Gel loading dye and RNA size marker
FastRNA™ Pro Green Kit is designed to efficiently isolate total RNA from any type of plant and animal tissue or cultured cells.
  • Product Overview: The FastRNA™ Pro Green Kit is designed to efficiently isolate total RNA from any type of plant and animal tissue or cultured cells. Using the FastPrep-24™ or FastPrep™ FP120 Instrument, between 50 to 500 mg of tissue can be homogenized by Lysing Matrix D in impact-resistant 2 mL tubes. Total RNA is released into the proprietary, protective RNApro™ Solution. Following extraction with chloroform and precipitation, total RNA is extracted.
  • Applications: FastRNA™ Pro Green Kit is used to isolate total RNA from any type of plant and animal tissue or cultured cells. Extracted RNA is suitable for RT-PCR analysis and other downstream applications.
  • Sample Type: Animal Tissues, Plants, Cultured Cells
  • Sample Volume: Up to 500 mg per prep
Specifica
Tipo di campione Animal Tissue, Plants, Cultured Cells, Insects, Worms
Da utilizzare con (applicazione) Nucleic Acid isolation and purification, Protein isolation, molecular biology, gene expression, microbiological analysis
Include RNApro™ Solution (1 x 55 mL Bottle), DEPC-H2O (1 x 15 mL Bottle), Lysing Matrix D (50 x 2 mL Tubes)
N. di reazioni 50 Preps
Matrix Lysing Matrix D
Product Type FastRNA-24 Kits
Quantità 50 x 2 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • FastRNA Pro Green Kit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: phenol, guanidine thiocyanate
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.