Learn More
MP Biomedicals™ FastRNA™ Pro Red Kit, 2 mL Tubes, 50 Preps
Codice prodotto. 11492380 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 x 2 mL
Dimensione della confezione:
50 preparazioni
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492380 50 x 2 mL 50 preparazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11492380 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 116035050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.21€
    309.75€ / pezzi 50
    Risparmia 39.46€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Requires
FastPrep™ Instrument or alternative high speed disruptor, Microcentrifuge, Pipettmen, RNase Erase™, Recommended: Chloroform, 100% ethanol, 75% ethanol, 1.5 or 2.0 mL RNase-free microcentrifuge tubes, Agarose, Gel loading dye and RNA size marker
FastRNA™ Pro Red Kit is used for total RNA isolation from up to 109 yeast and fungi cells. Uses Lysing Matrix C for cell lysis. For use with the FastPrep-24™ or FastPrep™ FP120 Instrument.
  • Product Overview: The FastRNA™ Pro Red Kit is designed to efficiently isolate total RNA from yeast and fungi. Using the FastPrep-24™ or FastPrep™ FP120 Instrument, up to 109 cells are homogenized by Lysing Matrix C in impact-resistant 2 mL tubes. Total RNA is released into the proprietary, protective RNApro™Solution. Following extraction with chloroform and precipitation, total RNA is extracted.
  • Applications: FastRNA™ Pro Red Kit is used to isolate total RNA from yeast and fungi. Isolated RNA is suitable for RT-PCR analysis and other downstream applications.
  • Sample Type: Spores, Fungi, Yeast, Algae
  • Sample Volume: Up to 500 mg per prep
Specifica
Tipo di campione Spores, Fungi, Yeast
Da utilizzare con (applicazione) RT-PCR analysis and other downstream applications
Include RNApro™ Solution (1 x 55 mL Bottle), DEPC-H2O (1 x 15 mL Bottle), Lysing Matrix C (50 x 2 mL Tubes), Short Protocol, User Manual, MSDS, Certificate of Analysis
N. di reazioni 50 Preps
Product Type FastRNA-24 Kits
Quantità 50 x 2 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • RNApro Solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol, Guanidine Thiocyanate, Glycerol
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.