Learn More
MP Biomedicals™ FastRNA™ Pro Soil-Indirect Kit
Codice prodotto. 11422390 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mL
Dimensione della confezione:
50 preparazioni
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11422390 2 mL 50 preparazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11422390 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 116075050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00€
    637.35€ / pezzi 50
    Risparmia 32.65€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
FastRNA™ Pro Soil-Indirect Kit is used to isolate total RNA from organic material found in soil samples. Total RNA isolated is suitable for RT-PCR analysis and other downstream applications.
  • This kit allows for the sample to be slurried with water or buffer in order to further separate biomass from the soil or environmental matrix, and the resulting supernatant is then filtered, lysed, and purified through the rest of the protocol.
  • Total RNA isolated is suitable for RT-PCR analysis and other downstream applications.
Specifica
Tipo di campione Feces, Soil, Wastewater, Sludge
N. di reazioni 50 Preps
Product Type Kit
Quantità 2 mL
Dimensione campione Up to 500 mg per prep
Sample Source Microorganisms
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • FastRNA PRO SOIL - INDIRECT KIT
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.