Learn More
MP Biomedicals™ Fetal Bovine Serum, CELLect™ Gold
Superior for hybridoma cloning
244.86€ - 982.62€
Specifica
Certificazione/Conformità | USDA |
---|---|
Content And Storage | -20°C |
Forma | Liquid |
Product Type | Fetal Bovine Serum |
Concentrazione | 3.1 to 4.4 g/dL |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Sterilization Method | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Sterilization Method | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11481465
|
MP Biomedicals™
092916849 |
Pale to Golden Brown | 1 x 100 mL |
357.22€
100mL |
Spedizione stimata: 21-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11471465
|
MP Biomedicals™
092916749 |
Golden Brown | 1 x 100 mL | Filtration |
244.86€
100mL |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11445035
|
MP Biomedicals™
092916754 |
Golden Brown | 1 x 500 mL | Filtration |
982.62€
500mL |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11455035
|
MP Biomedicals™
092916854 |
Pale to Golden Brown | 1 x 500 mL |
835.28€
500mL |
Spedizione stimata: 21-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Collected from a USDA regulated and monitored abattoir by technicians who work “onsite”
- Aseptically collected via cardiac puncture
- Supplied sterile, with no detectable mycoplasma or viral infection
Specifica
USDA | |
Liquid | |
3.1 to 4.4 g/dL | |
<1 ng/mL | |
No | |
6.7 to 7.8 |
-20°C | |
Fetal Bovine Serum | |
Sterile | |
27 mg/dL | |
280 to 325 mOsm/kg | |
USDA Inspected |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.