Learn More
MP Biomedicals™ Flaxseed Oil
Codice prodotto. 11421532 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
450 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11421532 450 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11421532 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0296043201
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Supplement for Animal Diet also know as Linseed Oil
  • CAS Number 8001-26-1
  • Refractive Index: n20/D 1.4795 (lit.)
Specifica
Product Type Animal Diet
Formato Liquid
Quantità 450 g
Requisiti di stoccaggio 15°C to 30°C