Learn More
MP Biomedicals™ Freund's Adjuvant, Incomplete
Codice prodotto. 11493966 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493966 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11493966 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 08642861
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    129.15€ / 50mL
    Risparmia 6.85€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
a mixture containing mineral oil and Arlacel
Specifica
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) Used for the boost injections
Formulazione Paraffin oil 80 to 90%, Arlacel A 10 to 20%
Quantità 50 mL
Product Type Freund's Incomplete Adjuvant