Learn More
MP Biomedicals™ Freund's Complete Adjuvant
Codice prodotto. 11424225 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11424225 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11424225 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0855828
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    166.95€ / 50mL
    Risparmia 9.05€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Specifica
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) Used to produce water-in-oil emulsions of immunogens, Immunoassays
Formulazione Paraffin oil 80 to 90%, Arlacel A 10 to 20%, heat-killed Mycobacterium butyricum 0.1 to 1.5%
Quantità 50 mL
Product Type Freund's Complete Adjuvant